Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl red
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # ROTHT120.2
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Methyl red
Catalogus # ROTHT120.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  493-52-7
Methyl red
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  493-52-7
Price
35,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS-nummer:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL-nummer:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269.3 g/mol
  • Merck index:12,06199
  • Smelten Pt:178…182 °C
  • Dichtheid:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-776-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties