Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead(II) acetate trihydrate
Lead(II) acetate trihydrate
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTHP739.2
Gezondheid
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Lead(II) acetate trihydrate
Catalogus # ROTHP739.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  6080-56-4
Lead(II) acetate trihydrate
Lead(II) acetate trihydrate
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  6080-56-4
Price
205,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
  • CAS-nummer:6080-56-4
  • Formule:(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00150023
  • Molecular Weight:379.34 g/mol
  • Merck index:13,05415
  • Kokend Pt:280 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:75 °C
  • Dichtheid:2,55 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-104-4
  • UN:1616
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg