Ureum
25 kg
Catalogus # ROTH7638.5
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- CAS-nummer:57-13-6
- Formule:NH₂CONH₂
- MDL-nummer:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Merck index:13,09935
- Kokend Pt:197 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:132,7 °C
- Dichtheid:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-315-5
- BEREIKEN:01-2119463277-33
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 kg