MOPS-Na
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # ROTH6927.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
- CAS-nummer:71119-22-7
- Formule:C₇H₁₄NNaO₄S
- MDL-nummer:MFCD00064350
- Molecular Weight:231.25 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:428-420-3
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



