Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin, white
Dextrin, white
5 kg
Catalogus # ROTH6778.2
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Dextrin, white
Catalogus # ROTH6778.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  9004-53-9
Dextrin, white
5 kg
CAS-nummer:  9004-53-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dextrin
  • CAS-nummer:9004-53-9
  • Formule:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL-nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-675-4
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg
Specificaties