Dextrin, white
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH6778.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dextrin
- CAS-nummer:9004-53-9
- Formule:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-nummer:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-675-4
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg