Dextrin, yellow
5 kg
Catalogus # ROTH6777.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dextrin
- CAS-nummer:9004-53-9
- Formule:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-nummer:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-675-4
Specificaties
Specificaties
- VPE:5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.