Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin, yellow
Dextrin, yellow
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH6777.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Dextrin, yellow
Catalogus # ROTH6777.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  9004-53-9
Dextrin, yellow
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  9004-53-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dextrin
  • CAS-nummer:9004-53-9
  • Formule:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL-nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-675-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.