Orders LinkContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # ROTH6350.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Catalogus # ROTH6350.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB)
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  54827-17-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS-nummer:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL-nummer:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Kokend Pt:402 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:166…170 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:259-364-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g
Specificaties