Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroform
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # ROTH6340.2
Giftig
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Chloroform
Catalogus # ROTH6340.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  67-66-3
Chloroform
Chloroform
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  67-66-3
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • CAS-nummer:67-66-3
  • Formule:CHCl₃
  • MDL-nummer:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Merck index:13,02160
  • Kokend Pt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–63 °C
  • Dichtheid:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • BEREIKEN:05-2114614906-45
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L
Specificaties