Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumchloride
Ammoniumchloride
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH5470.1
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ammoniumchloride
Catalogus # ROTH5470.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  12125-02-9
Ammoniumchloride
Ammoniumchloride
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  12125-02-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS-nummer:12125-02-9
  • Formule:NH₄Cl
  • MDL-nummer:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49 g/mol
  • Merck index:13,00510
  • Smelten Pt:335 °C
  • Dichtheid:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:235-186-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties