D-(-)-Fructose
25 kg
Catalogus # ROTH4981.3
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS-nummer:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04295
- Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:100…110 °C
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 kg