Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 35% in aqueous solution
Formaldehyde 35% in aqueous solution
10 L
Catalogus # ROTH4980.4
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Formaldehyde 35% in aqueous solution
Catalogus # ROTH4980.4
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  50-00-0
Formaldehyde 35% in aqueous solution
10 L
CAS-nummer:  50-00-0
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L