Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # ROTH4946.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Digitonin
Catalogus # ROTH4946.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  11024-24-1
Digitonin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  11024-24-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Digitonin
  • CAS-nummer:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-nummer:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g