Orders LinkContactUsLinkComponent
Taurine
Taurine
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # ROTH4721.2
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Taurine
Catalogus # ROTH4721.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  107-35-7
Taurine
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  107-35-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • CAS-nummer:107-35-7
  • Formule:C₂H₇NO₃S
  • MDL-nummer:MFCD00008197
  • Molecular Weight:125.15 g/mol
  • Merck index:13,09163
  • Smelten Pt:300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-483-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties