Orders LinkContactUsLinkComponent
1,4-Dioxaan
1,4-Dioxaan
Glass bottle, 2,5 L
Catalogus # ROTH4626.2
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
1,4-Dioxaan
Catalogus # ROTH4626.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  123-91-1
1,4-Dioxaan
1,4-Dioxaan
Glass bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  123-91-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
  • CAS-nummer:123-91-1
  • Formule:C₄H₈O₂
  • MDL-nummer:MFCD00006571
  • Molecular Weight:88.11 g/mol
  • Merck index:13,03330
  • Kokend Pt:101,1 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:11,8 °C
  • Dichtheid:1,03 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:12 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-661-8
  • UN:1165
  • ADR:3,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.