1,4-Dioxaan
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ROTH4626.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
- CAS-nummer:123-91-1
- Formule:C₄H₈O₂
- MDL-nummer:MFCD00006571
- Molecular Weight:88.11 g/mol
- Merck index:13,03330
- Kokend Pt:101,1 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:11,8 °C
- Dichtheid:1,03 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:12 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-661-8
- UN:1165
- ADR:3,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.