D-(+)-Sucrose
25 kg
Catalogus # ROTH4621.5
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
- CAS-nummer:57-50-1
- Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL-nummer:MFCD00006626
- Molecular Weight:342.3 g/mol
- Merck index:13,08966
- Smelten Pt:169…170 °C
- Dichtheid:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-334-9
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 kg