Xyleen
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ROTH4436.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:25 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L



