Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Mannose
D-(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # ROTH4220.2
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
D-(+)-Mannose
Catalogus # ROTH4220.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  3458-28-4
D-(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 50 g
CAS-nummer:  3458-28-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,05772
  • Kokend Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:133 °C
  • Dichtheid:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:222-392-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Specificaties