D-(+)-Mannose
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # ROTH4220.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- CAS-nummer:3458-28-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00064122
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,05772
- Kokend Pt:376 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:133 °C
- Dichtheid:1,539 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:222-392-4
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 g