Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Ascorbic acid
L(+)-Ascorbic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # ROTH3525.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
L(+)-Ascorbic acid
Catalogus # ROTH3525.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbic acid
L(+)-Ascorbic acid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  50-81-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS-nummer:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Merck index:13,00837
  • Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:190…192 °C
  • Dichtheid:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-066-2
  • BEREIKEN:exempt
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g