Natriumdodecylsulfaat
Glass bottle for solids, 100 g
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
- CAS-nummer:151-21-3
- Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
- MDL-nummer:MFCD00036175
- Molecular Weight:288.38 g/mol
- Merck index:14,08636
- Smelten Pt:204…207 °C
- Dichtheid:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>100 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-788-1
- UN:1325
- ADR:4.1,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.