Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® PUREImage, Cleanroompapier
VWR® PUREImage, Cleanroompapier
Latex-free paper, A4 size, synthetic substrate, geel, 80 g/m²
Catalogus # 115-0165
   Duurzame verpakking
Leverancier:   VWR Collection
VWR® PUREImage, Cleanroompapier
Catalogus # 115-0165
Leverancier:  VWR Collection
   Duurzame verpakking
VWR® PUREImage, Cleanroompapier
VWR® PUREImage, Cleanroompapier
Latex-free paper, A4 size, synthetic substrate, geel, 80 g/m²
Price
239,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Cleanroompapier is ontworpen voor gebruik in cleanroomomgevingen, waar het voorkomen van chemische verontreiniging en deeltjesverontreiniging van cruciaal belang is.
  • Hoge treksterkte en uitstekende hittebestendigheid, voor verbeterde kopieer- en printefficiëntie
  • PE-bindende technologie resulteert in zeer lage niveaus van deeltjes, niet-vluchtige resten en ionen-extraheerbare stoffen
  • Unieke precisiesnijtechnologie garandeert consistente afmetingen en zuiverheid
  • Het papier wordt vóór het vellen aan beide zijden gereinigd
Geproduceerd in een cleanroom van ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2,5) en gereinigd en dubbel verpakt in een cleanroom van ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100). Papier is geschikt voor gebruik in cleanrooms van ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10) tot ISO Klasse 6 (FED-STD-209E Klasse 1000).
Poly paper excels in printability. Synthetic paper excels in tensile strength.
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Packaging: Elke verpakking papier bevat 250 vellen, 10 verpakkingen per doos.
Specificaties
  • Gewicht:
    80 g/m²
  • Kleur:
    geel
  • Omschrijving:
    Latex-free paper, A4 size, synthetic substrate
  • Seq:
    16
  • Cat. No.:
    115-0165
  • Environmentally Preferable:
    Duurzame verpakking