Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
1000 ml, 110 mm, 124 mm
Catalogus # SPVAPNPXX1000
Leverancier:   GRAVIS
Jars, with screw cap
Catalogus # SPVAPNPXX1000
Leverancier:  GRAVIS
Jars, with screw cap
1000 ml, 110 mm, 124 mm
Price
415,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 60 ST
Product Details & Documents
PP, white.
Specificaties
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    124 mm
  • Seq:
    03
  • Hals-Ø:
    110 mm