Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
Weegpotjes
40 ml, 38×50 mm, 40/12
  611-9323
Weegpotjes
  611-9323
Weegpotjes
Weegpotjes
40 ml, 38×50 mm, 40/12
28,40 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
Documents
  • Ø×h:
    38×50 mm
  • (NS):
    40/12
  • Capaciteit:
    40 ml
  • Cat. No.:
    611-9323