Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Catalogus # BURK9695-1010
Leverancier:   BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Catalogus # BURK9695-1010
Leverancier:  BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Price
94,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certificeringen: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Specificaties
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Indeling:
    0,05 ml
  • Tolerantie:
    0,030 ± ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Spare nozzle, PP
    Spare nozzle, PP
    BURK9695-0040
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 3,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • Dop zonder toevoerbuis voor 1000 ml fles
    Dop zonder toevoerbuis voor 1000 ml fles
    BURK9695-0528
    __
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2,40 €