Orders LinkContactUsLinkComponent
Basismaterialen
Basismaterialen
Yeast extract, powder, 50 kg
Catalogus # 1.13885.9050
Basismaterialen
Catalogus # 1.13885.9050
Leverancier:  
CAS-nummer:  
Basismaterialen
Yeast extract, powder, 50 kg
CAS-nummer:  
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
[EN]YEAST EXTRACT POWDER 1 * 25 kg Catalogus #1.13885.9025
Product 1.13885.9025 is een vervanging voor 1.13885.9050 en heeft dezelfde verpakking en specificaties, maar kan een andere hoeveelheid zijn.
Product Details & Documents
Merck producten bieden een hoge kwaliteit voor toepassingen op microbiologisch gebied.
  • Alle producten van één fabrikant
  • Constante kwaliteit en lage kosten door bulkinkoop
  • Maatwerk op basis van door de klant ontwikkelde protocollen gevolgd door uitmuntende kwaliteitscontrole
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certificeringen: Volgens DIN ISO 9001-2000 en ISO 11133.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    50 kg
  • Omschrijving:
    Yeast extract, powder