Orders LinkContactUsLinkComponent
ATC probes, Eutech
ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, CyberScan pH 300 / 310
Catalogus # EUTEECPHWPTEM01W
Leverancier:   EUTECH
ATC probes, Eutech
Catalogus # EUTEECPHWPTEM01W
Leverancier:  EUTECH
ATC probes, Eutech
ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, CyberScan pH 300 / 310
Price
113,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ATC electrodes for use with Eutech pH 5+, pH 6+ and ION 6+ meters or for use with CyberScan pH 300 and 310 meters.
Specificaties
  • Voor:
    CyberScan pH 300 / 310
  • Omschrijving:
    ATC probe, 1 m cable
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.