Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 46 mm, 1,4 ml, 40 mm, Kwartsglas (Suprasil®)
Catalogus # 634-0857
Leverancier: Hellma
Ga naar:
Product Details & Documents
Rechthoekige semi-microcuvetten met vier gepolijste vensters en PTFE-deksels voor fluorescentietoepassingen.
Specificaties
- Lichtweg:40 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,4 ml
- Venstermateriaal:Kwartsglas (Suprasil®)
- Hoogte:46 mm
- Seq:004
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.