Telkamer, Bürker
Celteller, enkel, met klemmen, Bürker, 0,10 mm
Catalogus # HECH40443703
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze celteller is geschikt voor bloedtests en urineanalyse.
- 169 vierkanten (0,05x0,05 mm) van elk 0,0025 mm², voor het tellen van erytrocyten
- 144 vierkanten (0,2x0,2 mm) van elk 0,04 mm², voor het tellen van leukocyten
- Totaal telgebied: 9,3 mm²
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Kamerdiepte:0,10 mm
- Omschrijving:Celteller, enkel, met klemmen, Bürker
- Seq:002