Telkamer, Bürker
Counting chamber, double ruling, Bürker, 0,1 mm
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Deze celteller is geschikt voor bloedtests en urineanalyse.
- 169 vierkanten (0,05x0,05 mm) van elk 0,0025 mm², voor het tellen van erytrocyten
- 144 vierkanten (0,2x0,2 mm) van elk 0,04 mm², voor het tellen van leukocyten
- Totaal telgebied: 9,3 mm²
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber, double ruling
- Seq:003