Inlet liners
Splitless, for trace samples, for Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL, 8,0 mm, 5,0 mm, 105 mm
Catalogus # REST20946
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:8,0 mm
- Ø inw.:5,0 mm
- Omschrijving:Splitless, for trace samples, for Trace™, 8000, 8000 TOP & Focus SSL
- Lengte:105 mm
- Seq:111
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.