Flat optical windows
Schijf met platte optiek, Kwartsglas, SUPRASIL® 300, 22 mm, 1,25 mm
Catalogus # HELL202-46
Leverancier: Hellma
Ga naar:
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specificaties
- Venstermateriaal:Kwartsglas, SUPRASIL® 300
- Omschrijving:Schijf met platte optiek
- Afmetingen:22 mm
- Dikte:1,25 mm