Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, 6-pin, 1 m cable, CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
Catalog # EUTECONSEN91W
Supplier: EUTECH
Jump to:
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
- Stainless steel rings, PP and ultem-body
- 6-pin, 8 pin or BNC connector
- For use with different Eutech meters
Specifications
- Geleidbaarheid:0 - 150 mS
- Aansluiting:6-pin, 1 m cable
- Ø×L:16×144 mm
- Voor:CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
- Omschrijving:Conductivity/ATC cell
- Seq:01
- Temperatuur:0...80 °C
- Celconstante:1,0 cm⁻¹
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.