Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
53×145 mm
Catalogus # 513-0762
Leverancier:   Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Catalogus # 513-0762
Leverancier:  Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
53×145 mm
Price
382,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colours, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C.
Grade MK 360
A special development for the analysis of air pollution.
Max. Temperature: 900 °C
Grade MG160
Filter thimbles of high purity particularly recommended for aggressive solvents. For analytical registration of environmental pollution.
Max. Temperature: 500 °C
T* indicates is used for Tecator machines
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    53×145 mm
  • Seq:
    43
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.