Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Inlet liners

Inlet liners

Keersplitter, universeel voor de meest algemene analyses, 6,2 mm, 1,0 mm, 92,1 mm
  568-2323
 :   Restek
Inlet liners
  568-2323
 :  Restek
Inlet liners
Inlet liners

Keersplitter, universeel voor de meest algemene analyses, 6,2 mm, 1,0 mm, 92,1 mm

 
 
   
1 * 1 KIT
 

These liners can be used with Agilent GCs.

Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point

 
  • Ø uitw.:
    6,2 mm
  • Ø inw.:
    1,0 mm
  • Omschrijving:
    Keersplitter, universeel voor de meest algemene analyses
  • Lengte:
    92,1 mm
  • Seq:
    085