Inlet liners
Zonder splitsing, voor sporenelementen, 5,0 mm, 2,0 mm, 100 mm
Catalogus # 568-2321
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:5,0 mm
- Ø inw.:2,0 mm
- Omschrijving:Zonder splitsing, voor sporenelementen
- Lengte:100 mm
- Seq:082