Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
500 g, 0,8 ± mg, Cylindrical test weight
Catalogus # SARBYCW5528-00
Leverancier: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Catalogus # SARBYCW5528-00
Leverancier: Sartorius Balances
Ga naar:
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Specificaties
- Gewicht:500 g
- Seq:10
- Tolerantie:0,8 ± mg
- Type:Cylindrical test weight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.