Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying tubes, bend
Drying tubes, bend
24/29 NS
Catalogus # WITG1.660.024
Leverancier:   witeg Labortechnik
Drying tubes, bend
Catalogus # WITG1.660.024
Leverancier:  witeg Labortechnik
Drying tubes, bend
Drying tubes, bend
24/29 NS
Price
26,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    24/29 NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.