Orders LinkContactUsLinkComponent
NS-stoppen
NS-stoppen
12/21, Clear glass
Catalogus # 217-9096
Leverancier:   Lenz Laborglas
NS-stoppen
Catalogus # 217-9096
Leverancier:  Lenz Laborglas
NS-stoppen
NS-stoppen
12/21, Clear glass
Price
10,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass stopper, clear, solid or semi hollow.
  • Excellent chemical resistance
  • High thermal resistance and minimal heat expansion results in high resistance to temperature changes
  • Octagonal top allows easy release and removal of the stopper
Certificeringen: DIN 12252
Documents
Specificaties
  • (NS):
    12/21
  • Type:
    Clear glass
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.