Inlet liners
Gesplitst, met wol, universeel gebruik met snelle automatische monsternameapparaten, voor Varian 1075/1077, 6,3 mm, 4,0 mm, 72 mm
568-2339
: Restek
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
- Ø uitw.:6,3 mm
- Ø inw.:4,0 mm
- Omschrijving:Gesplitst, met wol, universeel gebruik met snelle automatische monsternameapparaten, voor Varian 1075/1077
- Lengte:72 mm
- Seq:052