Inlet liners
Cup splitter for high and low MW compounds, 6,3 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
Catalogus # REST20710
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:6,3 mm
- Ø inw.:4,0 mm
- Omschrijving:Cup splitter for high and low MW compounds
- Lengte:78,5 mm
- Seq:022
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.