Inlet liners
Gesplitst, met wol, universeel gebruik met automatisch monsternameapparaat Agilent 7673, 6,3 mm, 4,0, 78,5
Catalogus # 568-2334
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:6,3 mm
- Ø inw.:4,0
- Omschrijving:Gesplitst, met wol, universeel gebruik met automatisch monsternameapparaat Agilent 7673
- Lengte:78,5
- Seq:004