Inlet liners
Zonder splitsing, voor sporenelementen <2 µl, 6,5 mm, 2,0 mm, 78,5 mm
558-0405
: Restek
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
- Ø uitw.:6,5 mm
- Ø inw.:2,0 mm
- Omschrijving:Zonder splitsing, voor sporenelementen <2 µl
- Lengte:78,5 mm
- Seq:011