Indicating moisture traps
Indicating moisture trap, brass, with fitting size 1/8”
Catalogus # REST22014
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Moisture trap reduces water to less than 10 ppb. Indicator changes from yellowish green to blue at 5% relative humidity. A 10 μm frit prevents microparticulate damage to needle valves and flow controllers.
- Prepurged for fast stabilisation
- Reduces noise from high sensitivity detectors
- Heavy walled glass body prevents oxygen and water infusion
Maximum operating pressure: 6,8 bar
Maximum flow: 1 L/min
Dimensions: 330×51 mm
Specificaties
- Omschrijving:Indicating moisture trap, brass, with fitting size 1/8”
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



