Conductivity electrodes
Geleidbaarheidselektrode, dubbele grafietplaten, met ingebouwde ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxy, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC, Algemeen gebruik
Catalog # CONSSK10T
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifications
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Algemeen gebruik
- Type:Standard, with temp. sensor
- Omschrijving:Geleidbaarheidselektrode, dubbele grafietplaten, met ingebouwde ATC (Pt1000)
- Materiaal:Epoxy
- Seq:02
- Temperatuur:0...80 °C
- Celconstante:1 cm⁻¹