Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
120×80×120 mm
Catalogus # 215-3300
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Catalogus # 215-3300
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets
120×80×120 mm
Price
127,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Spot welded mesh 8×8×1 mm
  • Electrolytically polished
  • Reinforced edges
These baskets can be used for transport, storage, cleaning and sterilisation of laboratory utensils.
Specificaties
  • b×d×h:
    120×80×120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.