Stoppers, rubber, red, different sizes
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Catalogus # 217-0701
Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Technische fiche
Drawing_DRWG00
Technische tekening
Specificaties
- Ø onder:56,0 mm
- Ø boven:65,0 mm
- Hoogte:45,0 mm
- Seq:34
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.