Inklapbare loepen
Folding double magnifier, biconvex, 4×; 6×, 30 mm
630-2599
Uitklapbaar, zwartmetalen vergrootglas met loep, lenshouder vervaardigd van zwart gelakt metaal.
- Protective case can serve as a handle
- Provide distortion-free images
- Chrome plated metal
- Ø:30 mm
- Vergroting:4×; 6×
- Omschrijving:Folding double magnifier, biconvex
- Seq:005